1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1527-5G
HI-1527-1G
HI-1527-250M
COBBHI-1527-5GEA
1810
EUR
COBBHI-1527-5G
COBBHI-1527-1G
COBBHI-1527-250M
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazol
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₁₀H₁₇N₃ |
MDL:
MFCD03727253 CAS-Nummer: 1187385-66-5 |