1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)ethyl)morpholine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
706213-1G
706213-250MG
SIAL706213-1GEA
477
EUR
SIAL706213-1G
SIAL706213-250MG
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₆BN₃O₃ Molecular Weight: 307.1962 g/mol |
MDL:
MFCD08062342 CAS-Nummer: 864754-18-7 |