2-(4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-3-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2725-5G
HC-2725-1G
HC-2725-250M
COBBHC-2725-5GEA
911
EUR
COBBHC-2725-5G
COBBHC-2725-1G
COBBHC-2725-250M
2-(4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-3-chlorpyridin
2-(4-Brom-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-3-chlorpyridin
Formel:
C₁₀H₉BrClN₃ |
MDL:
MFCD12026045 CAS-Nummer: 1150271-21-8 |