2-(4-Brom-3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)-6-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2542-5G HC-2542-1G
COBBHC-2542-5GEA 303 EUR
COBBHC-2542-5G COBBHC-2542-1G
2-(4-Brom-3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)-6-chlorpyridin
2-(4-Brom-3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)-6-chlorpyridin
Formel: C₁₀H₆BrClF₃N₃
MDL: MFCD12546466
CAS-Nummer: 1187386-13-5