1-(1-Boc-piperidino)-4-brom-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 1-(4-Boc-1-piperidinyl)-4-bromopyrazole
HI-1551-5G
HI-1551-1G
COBBHI-1551-5GEA
153
EUR
COBBHI-1551-5G
COBBHI-1551-1G
1-(1-Boc-piperidino)-4-brom-1H-pyrazol
1-(1-Boc-piperidino)-4-brom-1H-pyrazol
Formel:
C₁₃H₂₀BrN₃O₂ Molecular Weight: 330.23 g/mol |
MDL:
MFCD09831980 CAS-Nummer: 877399-50-3 |