1-(1-Boc-piperidino)-4-iod-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Boc-4-(4-Iodo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine, 1-(1-Boc-4-piperidinyl)-4-iodopyrazole
AM-1738-5G
AM-1738-1G
COBBAM-1738-5GEA
798
EUR
COBBAM-1738-5G
COBBAM-1738-1G
1-(1-Boc-piperidino)-4-iod-1H-pyrazol
1-(1-Boc-piperidino)-4-iod-1H-pyrazol
Formel:
C₁₃H₂₀IN₃O₂ Molecular Weight: 377.23 g/mol |
MDL:
MFCD12913927 CAS-Nummer: 877399-73-0 |