5-Brom-3-nitro-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7159-1G
PY-7159-5G
COBBPY-7159-1GEA
98.3
EUR
COBBPY-7159-1G
COBBPY-7159-5G
5-Brom-3-nitro-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin
5-Brom-3-nitro-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Formel:
C₈H₅BrN₄O₂ |
MDL:
MFCD09801050 CAS-Nummer: 446284-40-8 |