Ethyl-4-chlor-2-piperidinopyrimidin-5-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2021-1G
HC-2021-250M
COBBHC-2021-1GEA
864
EUR
COBBHC-2021-1G
COBBHC-2021-250M
Ethyl-4-chlor-2-piperidinopyrimidin-5-carboxylat
Ethyl-4-chlor-2-piperidinopyrimidin-5-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₆ClN₃O₂ |
MDL:
MFCD11111793 CAS-Nummer: 34750-24-8 |