2-(4-Boc-piperazino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: tert-Butyl 4-(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
PN-8722-5G PN-8722-1G
COBBPN-8722-5GEA 912 EUR
COBBPN-8722-5G COBBPN-8722-1G
2-(4-Boc-piperazino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(4-Boc-piperazino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₉H₃₁BN₄O₄
Molecular Weight: 390.2848 g/mol
MDL: MFCD07781250
CAS-Nummer: 940284-98-0