Methyl-4-acetyl-1,2,5-trimethylpyrrol-3-carboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
SP00012.250
SP00012.1
MAYBSP00012.250EA
0
EUR
MAYBSP00012.250
MAYBSP00012.1
Methyl-4-acetyl-1,2,5-trimethylpyrrol-3-carboxylat
Methyl-4-acetyl-1,2,5-trimethylpyrrol-3-carboxylat
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ |
CAS-Nummer:
175276-48-9 |