Tetrazoliumviolett ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A16008.03
A16008.06
A16008.14
A16008.03EA
49.5
EUR
A16008.03
A16008.06
A16008.14
Tetrazoliumviolett ≥98%
Tetrazolium Violet
Purity: 98+%
CAS No.: 1719-71-7
Molecular Formula: C23H17ClN4
Formula Weight: 384.87
Melting Point: 247-249°
MDL No.: MFCD00011875
Formel:
C₂₃H₁₇ClN₄ Molecular Weight: 384,87 g/mol Schmelzpunkt: 247…249 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011875 CAS-Nummer: 1719-71-7 EINECS: 217-008-7 |