5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1-{[5-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl]methyl}piperidine
PN-9134-5G PN-9134-1G
COBBPN-9134-5GEA 570 EUR
COBBPN-9134-5G COBBPN-9134-1G
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-boronsäurepinakolester
5-(1-Piperidinylmethyl)thiophen-2-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₆BNO₂S
Molecular Weight: 307,26 g/mol
MDL: MFCD11113036
CAS-Nummer: 1218790-44-3