1-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Bromo-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)benzotrifluoride
HC-6309-5G HC-6309-1G
COBBHC-6309-5GEA 884 EUR
COBBHC-6309-5G COBBHC-6309-1G
1-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₁BrF₃NO₂S
Molecular Weight: 358,18 g/mol
MDL: MFCD09801012
CAS-Nummer: 951884-59-6