1-(2-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0504-1G
OT-0504-5G
COBBOT-0504-1GEA
0
EUR
COBBOT-0504-1G
COBBOT-0504-5G
1-(2-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(2-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO₂S |
MDL:
MFCD09258650 CAS-Nummer: 929000-58-8 |