1-(3-Brom-5-methylphenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6462-1G HC-6462-5G
COBBHC-6462-1GEA 149 EUR
COBBHC-6462-1G COBBHC-6462-5G
1-(3-Brom-5-methylphenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(3-Brom-5-methylphenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂S
MDL: MFCD09972152
CAS-Nummer: 1020252-96-3