1-(3-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0153-5G OT-0153-1G
COBBOT-0153-5GEA 0 EUR
COBBOT-0153-5G COBBOT-0153-1G
1-(3-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(3-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MDL: MFCD07363829
CAS-Nummer: 214210-14-7