1-(4-Chlorphenylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
10G-428S.500
10G-428S.1
10G-428S.5
10G-428S.10
BIOT10G-428S.500EA
0
EUR
BIOT10G-428S.500
BIOT10G-428S.1
BIOT10G-428S.5
BIOT10G-428S.10
1-(4-Chlorphenylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
1-(4-Chlorphenylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₁₂ClNO₄S |
MDL:
MFCD00172806 CAS-Nummer: 73096-27-2 |