4-(4-Piperidinyloxy)benzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H50958.03 H50958.MD
H50958.03EA 245 EUR
H50958.03 H50958.MD
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitril ≥98%
4-(4-Piperidinyloxy)benzonitril
Purity: 98% CAS No.: 224178-67-0 Molecular Formula: C12H14N2O Formula Weight: 202.26 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD07368391
Formel: C₁₂H₁₄N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368391
CAS-Nummer: 224178-67-0
ADR: 6.1,III