Methyl-4-piperidincarboxylat Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AM-1021-25G
AM-1021-100G
COBBAM-1021-25GEA
0
EUR
COBBAM-1021-25G
COBBAM-1021-100G
Methyl-4-piperidincarboxylat Hydrochlorid
Methyl-4-piperidincarboxylat Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₄ClNO₂ |
MDL:
MFCD02667641 CAS-Nummer: 7462-86-4 |