(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine Hydrochloride
H26947.06
H26947.03
H26947.06EA
591
EUR
H26947.06
H26947.03
(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid ≥97%
(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Purity: 97%
CAS No.: 136725-55-8
Molecular Formula: C4H8FN.HCl
Formula Weight: 125.57
Melting Point: 181-184°
MDL No.: MFCD04038717
Formel:
C₄H₉ClFN Molecular Weight: 125,57 g/mol Schmelzpunkt: 181…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038717 CAS-Nummer: 136725-55-8 |