(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
637513-1G
637513-5G
SIAL637513-1GEA
105
EUR
SIAL637513-1G
SIAL637513-5G
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Formel:
C₄H₉ClFN Molecular Weight: 125,57 g/mol |
MDL:
MFCD04038718 CAS-Nummer: 136725-53-6 |