4,4-Difluorpiperidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4-Difluoropiperidine HCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665525-1G 665525-250MG
SIAL665525-1GEA 61.7 EUR
SIAL665525-1G SIAL665525-250MG
4,4-Difluorpiperidin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4,4-Difluorpiperidin Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₀ClF₂N
Molecular Weight: 157,59 g/mol
MDL: MFCD03095381
CAS-Nummer: 144230-52-4