3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0135-1G OT-0135-5G
COBBOT-0135-1GEA 0 EUR
COBBOT-0135-1G COBBOT-0135-5G
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
3-(Piperidin-1-ylsulfonyl)anilin
Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂S
MDL: MFCD02063328
CAS-Nummer: 22184-99-2