1-(Phenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0483-5G OT-0483-25G OT-0483-1G
COBBOT-0483-5GEA 264 EUR
COBBOT-0483-5G COBBOT-0483-25G COBBOT-0483-1G
1-(Phenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(Phenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₃NO₂S
MDL: MFCD01055979
CAS-Nummer: 5033-22-7