1-(Cyanacetyl)piperidin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Oxo-3-(piperidin-1-yl)propanenitrile
TL00706.1 TL00706EA TL00706.50
MAYBTL00706.1EA 0 EUR
MAYBTL00706.1 MAYBTL00706EA MAYBTL00706.50
1-(Cyanacetyl)piperidin
1-(Cyanacetyl)piperidin
Formel: C₈H₁₂N₂O
Molecular Weight: 152,20 g/mol
MDL: MFCD00006487
CAS-Nummer: 15029-30-8
EINECS: 239-111-6