1-Boc-3-cyanpiperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: tert-butyl 3-cyanopiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-3-cyanopiperidine, 3-Cyano-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-Cyano-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-3-piperidinecarbonitrile, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-piperidinecarbonitrile, 1-tert-Butoxycarbonyl-3-cyanopiperidine
011523-5G 011523-1G
FLUO011523-5GEA 63.9 EUR
FLUO011523-5G FLUO011523-1G
1-Boc-3-cyanpiperidin
1-Boc-3-cyanpiperidin
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 210,27 g/mol
MDL: MFCD01861222
CAS-Nummer: 91419-53-3