1-Boc-piperidin-4-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
L17527.03 L17527.06
L17527.03EA 36.8 EUR
L17527.03 L17527.06
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure ≥98%
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Purity: 98+% CAS No.: 84358-13-4 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 149-151° MDL No.: MFCD00076999
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Molecular Weight: 229.3 g/mol
Schmelzpunkt: 149…151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00076999
CAS-Nummer: 84358-13-4