1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Synonyme:
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
4026097.0005
4026097.0025
BACE4026097.0005EA
0
EUR
BACE4026097.0005
BACE4026097.0025
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₁₉NO₄ |
MDL:
MFCD00076999 CAS-Nummer: 84358-13-4 |