1-Boc-4-iodpiperidin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-BOC-4-iodo-piperidine, tert-Butyl 4-iodopiperidine-1-carboxylate
60-0171.1
60-0171.5
CHMP60-0171.1EA
0
EUR
CHMP60-0171.1
CHMP60-0171.5
1-Boc-4-iodpiperidin
1-Boc-4-iodpiperidin
Formel:
C₁₀H₁₈INO₂ Molecular Weight: 311,16 g/mol |
MDL:
MFCD04115041 CAS-Nummer: 301673-14-3 |