2-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)anilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6930-5G
HC-6930-1G
COBBHC-6930-5GEA
175
EUR
COBBHC-6930-5G
COBBHC-6930-1G
2-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)anilin Hydrochlorid
2-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)anilin Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₂₁ClN₂O |
MDL:
MFCD11053790 CAS-Nummer: 860765-11-3 |