(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
L19492.03
L19492.06
L19492.MD
L19492.03EA
98.8
EUR
L19492.03
L19492.06
L19492.MD
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin ≥98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
Purity: 98+%
CAS No.: 84025-81-0
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4457
Boiling Point: 61-62°/40mm
Beilstein Reference: 4229755
Optical Rotation: -2.2° (c=2 in benzene)
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00066219
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115.18 g/mol Siedepunkt: 61…62 °C (40 mmHg) Dichte: 0.933 Flammpunkt: 45 °C (113 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066219 CAS-Nummer: 84025-81-0 ADR: 3 III |