(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
277053-500MG
277053-5G
SIAL277053-500MGEA
99.3
EUR
SIAL277053-500MG
SIAL277053-5G
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin
Formel:
C₆H₁₃NO Molecular Weight: 115.18 g/mol |
MDL:
MFCD00010408 CAS-Nummer: 63126-47-6 |