4-(2-Bromphenylsulfonyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6303-5G HC-6303-25G HC-6303-1G
COBBHC-6303-5GEA 149 EUR
COBBHC-6303-5G COBBHC-6303-25G COBBHC-6303-1G
4-(2-Bromphenylsulfonyl)morpholin
4-(2-Bromphenylsulfonyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₃S
MDL: MFCD09340792
CAS-Nummer: 688798-57-4