4-(3-Bromphenylsulfonyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0152-1G OT-0152-5G
COBBOT-0152-1GEA 0 EUR
COBBOT-0152-1G COBBOT-0152-5G
4-(3-Bromphenylsulfonyl)morpholin
4-(3-Bromphenylsulfonyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₃S
MDL: MFCD07363828
CAS-Nummer: 871269-13-5