4-(4-Bromphenylsulfonyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-((4-Bromophenyl)sulphonyl)morpholine
OT-0089-5G
OT-0089-25G
OT-0089-1G
COBBOT-0089-5GEA
141
EUR
COBBOT-0089-5G
COBBOT-0089-25G
COBBOT-0089-1G
4-(4-Bromphenylsulfonyl)morpholin
4-(4-Bromphenylsulfonyl)morpholin
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO₃S Molecular Weight: 306.1800 g/mol |
MDL:
MFCD00194739 CAS-Nummer: 834-67-3 |