4-(4-Fluorphenylsulfonyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0970-5G OT-0970-1G
COBBOT-0970-5GEA 385 EUR
COBBOT-0970-5G COBBOT-0970-1G
4-(4-Fluorphenylsulfonyl)morpholin
4-(4-Fluorphenylsulfonyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂FNO₃S
MDL: MFCD00194713
CAS-Nummer: 383-23-3