2-Benzyloxy-5-brom-1,3-dimethylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(Benzyloxy)-5-bromo-1,3-dimethylbenzene
OT-0760-5G
OT-0760-1G
COBBOT-0760-5GEA
303
EUR
COBBOT-0760-5G
COBBOT-0760-1G
2-Benzyloxy-5-brom-1,3-dimethylbenzol
2-Benzyloxy-5-brom-1,3-dimethylbenzol
Formel:
C₁₅H₁₅BrO |
MDL:
MFCD12913972 CAS-Nummer: 168196-87-0 |