(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
H27350.06
H27350.03
H27350.06EA
110
EUR
H27350.06
H27350.03
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin ≥97%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
Purity: 97%
CAS No.: 163765-44-4
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 40-45°
Optical Rotation: +16° (c=1 in dioxane)
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,28 g/mol Schmelzpunkt: 40…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683205 CAS-Nummer: 163765-44-4 |