(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Diethoxy(methyl)silyl)propan-1-amine
L16401.14 L16401.22
L16401.14EA 30.1 EUR
L16401.14 L16401.22
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan 97%
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan
Purity: 97% CAS No.: 3179-76-8 Molecular Formula: C8H21NO2Si Formula Weight: 191.35 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4270 Melting Point: -20° Boiling Point: 197-199° Beilstein Reference: 1744264 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00039785
Formel: C₈H₂₁NO₂Si
Molecular Weight: 191.35 g/mol
Siedepunkt: 197…199 °C
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 0.920
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039785
CAS-Nummer: 3179-76-8
EINECS: 221-660-8
ADR: 8 III