(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
3-(Diethoxy(methyl)silyl)propan-1-amine
SILS00775.25
SILS00775.100
SILS00775.100
SILNSILS00775.25EA
0
EUR
SILNSILS00775.25
CHMPSILS00775.100
SILNSILS00775.100
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilan
Formel:
C₈H₂₁NO₂Si Molecular Weight: 191.35 g/mol |
MDL:
MFCD00039785 CAS-Nummer: 3179-76-8 EINECS: 221-660-8 |