3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 3069-29-2
Molecular Formula: (CH3O)2(CH3)Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 206.36
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.450
Odour: Amine-like
Boiling Point: 265°
Beilstein Reference: 2074259
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00054776
Formel:
C₈H₂₂N₂O₂Si Siedepunkt: 265 °C Dichte: 0,968 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054776 CAS-Nummer: 3069-29-2 EINECS: 221-336-6 ADR: 8,III |