(3-Aminopropyl)diisopropylethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS00730.1 SILS00730.5
SILNSILS00730.1EA 0 EUR
SILNSILS00730.1 SILNSILS00730.5
(3-Aminopropyl)diisopropylethoxysilan
(3-Aminopropyl)diisopropylethoxysilan
Formel: C₁₁H₂₇NOSi
MDL: MFCD00270963
CAS-Nummer: 117559-36-1