(Trimethylstannyl)dimethylvinylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
009695-1G 009695-5G
FLUO009695-1GEA 0 EUR
FLUO009695-1G FLUO009695-5G
(Trimethylstannyl)dimethylvinylsilan
(Trimethylstannyl)dimethylvinylsilan
Formel: C₇H₁₈SiSn
MDL: MFCD00800632
CAS-Nummer: 214279-37-5