(Trimethylstannyl)dimethylvinylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Gefahr
|
SILS20418.1
SILS20418.5
SILNSILS20418.1EA
0
EUR
SILNSILS20418.1
SILNSILS20418.5
(Trimethylstannyl)dimethylvinylsilan
(Trimethylstannyl)dimethylvinylsilan
Formel:
C₇H₁₈SiSn |
MDL:
MFCD00800632 CAS-Nummer: 214279-37-5 |