(Trimethylstannyl)dimethylphenylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
009694-1G 009694-5G
FLUO009694-1GEA 0 EUR
FLUO009694-1G FLUO009694-5G
(Trimethylstannyl)dimethylphenylsilan
(Trimethylstannyl)dimethylphenylsilan
Formel: C₁₁H₂₀SiSn
MDL: MFCD00800633
CAS-Nummer: 94397-44-1