(Trimethylstannyl)butyldimethylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
009693-1G
009693-5G
FLUO009693-1GEA
0
EUR
FLUO009693-1G
FLUO009693-5G
(Trimethylstannyl)butyldimethylsilan
(Trimethylstannyl)butyldimethylsilan
Formel:
C₉H₂₄SiSn |
MDL:
MFCD03093828 CAS-Nummer: 103731-29-9 |