(Trimethylstannyl)butyldimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Gefahr
|
SILS20410.5
SILS20410.1
SILNSILS20410.5EA
0
EUR
SILNSILS20410.5
SILNSILS20410.1
(Trimethylstannyl)butyldimethylsilan
(Trimethylstannyl)butyldimethylsilan
Formel:
C₉H₂₄SiSn |
MDL:
MFCD03093828 CAS-Nummer: 103731-29-9 |