(Trimethylstannyl)diphenylmethylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
009696-1G 009696-5G
FLUO009696-1GEA 0 EUR
FLUO009696-1G FLUO009696-5G
(Trimethylstannyl)diphenylmethylsilan
(Trimethylstannyl)diphenylmethylsilan
Formel: C₁₆H₂₂SiSn
MDL: MFCD00800634
CAS-Nummer: 149013-84-3