(Trimethylstannyl)diphenylmethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Gefahr
|
SILS20415.1
SILS20415.5
SILNSILS20415.1EA
0
EUR
SILNSILS20415.1
SILNSILS20415.5
(Trimethylstannyl)diphenylmethylsilan
(Trimethylstannyl)diphenylmethylsilan
Formel:
C₁₆H₂₂SiSn |
MDL:
MFCD00800634 CAS-Nummer: 149013-84-3 |