(Trimethylstannyl)triphenylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
009697-1G
009697-5G
FLUO009697-1GEA
0
EUR
FLUO009697-1G
FLUO009697-5G
(Trimethylstannyl)triphenylsilan
(Trimethylstannyl)triphenylsilan
Formel:
C₂₁H₂₄SiSn |
MDL:
MFCD03093829 CAS-Nummer: 18748-68-0 |